Merck
ENA333557625
Enamine
3-amino-N-cyclopropyl-4-fluorobenzene-1-sulfonamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.26
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Iupac Name
3-amino-N-cyclopropyl-4-fluorobenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C9H11FN2O2S/c10-8-4-3-7(5-9(8)11)15(13,14)12-6-1-2-6/h3-6,12H,1-2,11H2
InChIKey
HCCVCLVGEHDFAC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81694
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81694
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)