Merck
Z-013
Supelco
Zopiclone-N-oxide solution
100 μg/mL (Methanol with 1% 1 M HCl), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Größe auswählen
1 ML
133,00 €
133,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 ML
133,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H17ClN6O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
404.81
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
133,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Form
liquid
Leistungsmerkmale
(Snap-N-Spike®)
Verpackung
ampule of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
Konzentration
100 μg/mL (Methanol with 1% 1 M HCl)
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Anwendung(en)
clinical testing
Format
single component solution
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C1N(C2=CC=C(Cl)C=N2)C(OC(N3CC[N+]([O-])(C)CC3)=O)C4=C1N=CC=N4
InChI
1S/C17H17ClN6O4/c1-24(27)8-6-22(7-9-24)17(26)28-16-14-13(19-4-5-20-14)15(25)23(16)12-3-2-11(18)10-21-12/h2-5,10,16H,6-9H2,1H3
InChIKey
IPTIKKTXLHVRKN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Zopiclone N-oxide is a primary, active metabolite of zopiclone in urine as well as a major pharmaceutical impurity of zopiclone known as eszopiclone impurity A. The parent drug, zopiclone, is a non-benzodiazepine hypnotic sold under the trade names Imovane®and ZImovane®and is used in the treatment of insomnia.
Rechtliche Hinweise
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Imovane is a registered trademark of Sanofi-Aventis
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)