Merck
Z-001
Supelco
Zolpidem-D6 -Lösung
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Größe auswählen
1 ML
81,90 €
81,90 €
Versandbereit am15. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 ML
81,90 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H15D6N3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
313.43
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
81,90 €
Versandbereit am15. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Form
liquid
Leistungsmerkmale
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Verpackung
ampule of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
Konzentration
100 μg/mL in methanol
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Eignung
suitable for (Not suitable for use with GC/MS)
Anwendung(en)
clinical testing
Format
single component solution
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC1=CC=C(C=C1)C2=C(CC(N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O)N3C=C(C)C=CC3=N2
InChI
1S/C19H21N3O/c1-13-5-8-15(9-6-13)19-16(11-18(23)21(3)4)22-12-14(2)7-10-17(22)20-19/h5-10,12H,11H2,1-4H3/i3D3,4D3
InChIKey
ZAFYATHCZYHLPB-LIJFRPJRSA-N
Allgemeine Beschreibung
Zolpidem is a non-benzodiazepine hypnotic sold under the trade names Ambien®, Stilnox® and Edluar® for the treatment of insomnia. This stable-labeled internal standard is suitable for quantitation of zolpidem levels in urine, serum, or plasma by LC/MS for urine drug testing, clinical toxicology, forensic analysis, or isotope dilution methods. Zolpidem has a wide history of abuse, including recreational use and as a date-rape drug.
Rechtliche Hinweise
Ambien is a registered trademark of Sanofi S.A.
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Edluar is a registered trademark of Meda Pharmaceuticals Inc.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Stilnox is a registered trademark of Sanofi S.A.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)