T-096
Testosterone Calibrator
Level 1, 2 (ng/dL, Stripped Serum), pkg of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Verpackung
pkg of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
IVD
for in vitro diagnostic use
Konzentration
2 (ng/dL, Stripped Serum)
Format
single component solution
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)