Merck
R-025
Supelco
(±)-threo-Ritalinic acid-D4 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), certified reference material, Cerilliant®
Synonym(e):
(±)-threo-Ritalinic acid-D₄ hydrochloride solution
Größe auswählen
1 ML
364,00 €
364,00 €
Versandbereit am11. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 ML
364,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H13D4NO2 · HCl
Molekulargewicht:
259.77
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
364,00 €
Versandbereit am11. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Form
liquid
Leistungsmerkmale
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Verpackung
ampule of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
Konzentration
100 μg/mL in methanol (as free base)
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Anwendung(en)
forensics and toxicology
Format
single component solution
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(O)[C@H]([C@]1([H])CC([2H])([2H])C([2H])([2H])CN1)C2=CC=CC=C2.[H]Cl
InChI
1S/C13H17NO2.ClH/c15-13(16)12(10-6-2-1-3-7-10)11-8-4-5-9-14-11;/h1-3,6-7,11-12,14H,4-5,8-9H2,(H,15,16);1H/t11-,12?;/m0./s1/i4D2,5D2;
InChIKey
SCUMDQFFZZGUQY-BLOOGWAESA-N
Allgemeine Beschreibung
This stable-labeled internal standard of (±)-threo-ritalinic acid is suitable for a wide variety of GC/MS and LC/MS applications from clinical toxicology and urine drug testing to forensic analysis and isotope dilution methods. Ritalinic acid is the major urinary metabolite of methylphenidate, which is approved for treatment of ADHD (Attention-Deficit Hyperactivity Disorder) and narcolepsy. 
Rechtliche Hinweise
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)