Merck
NMID608
Etiocholanolone sulfate
NMI Australia
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C25H45NO5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
471.69
UNSPSC-Code:
41116107
Agentur
NMI Australia certified reference material
Hersteller/Markenname
NMI Australia
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)