Merck
NMID559
17α-Ethyl-5ß-estrane-3α,17ß-diol
NMI Australia
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H34O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
306.48
UNSPSC-Code:
41116107
Qualität
certified reference material
Agentur
NMI Australia certified reference material
Form
solid
Hersteller/Markenname
NMI Australia
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Anwendung(en)
forensics and toxicology
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C20H34O2/c1-3-20(22)11-9-18-17-6-4-13-12-14(21)5-7-15(13)16(17)8-10-19(18,20)2/h13-18,21-22H,3-12H2,1-2H3/t13-,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+/m1/s1
InChIKey
GUBNWXDDDXQJOQ-VIVHBNLFSA-N
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)