Merck
M-151
Supelco
3-Methoxymethcathinon -hydrochlorid -Lösung
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonym(e):
3-Methoxymethcathinone hydrochloride solution
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H16ClNO2
Molekulargewicht:
229.70
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Form
liquid
Leistungsmerkmale
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Verpackung
ampule of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland)
Konzentration
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Anwendung(en)
forensics and toxicology
Format
single component solution
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C11H15NO2.ClH/c1-8(12-2)11(13)9-5-4-6-10(7-9)14-3;/h4-8,12H,1-3H3;1H
InChIKey
GYWCNBATYQYWMK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
A related analog of methedrone, 3-Methoxymethcathinone is a stimulant and club/designer drug found in “bath salts” sold over the Internet. This designer drug, with cases of abuse already reported in Florida, New Jersey, and Texas, emerged as a new legal high in Europe and Asia in late 2010 after the banning of mephedrone.
Rechtliche Hinweise
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Sören Kuypers et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 17(5), e2006786-e2006786 (2021-01-16)
Extracellular vesicles (EV) are biological nanoparticles that play an important role in cell-to-cell communication. The phenotypic profile of EV populations is a promising reporter of disease, with direct clinical diagnostic relevance. Yet, robust methods for quantifying the biomarker content of