Merck
H-105
Supelco
17α-Hydroxypregnenolone solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Größe auswählen
1 ML
128,00 €
128,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 ML
128,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H32O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
332.48
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
128,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Form
liquid
Leistungsmerkmale
(Snap-N-Spike®)
Verpackung
ampule of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
Konzentration
100 μg/mL in methanol
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Anwendung(en)
clinical testing
clinical testing
Format
single component solution
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@]1([C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@]4(CC[C@@H](CC4=CC3)O)C)CC2)CC1)C)C(=O)C
InChI
1S/C21H32O3/c1-13(22)21(24)11-8-18-16-5-4-14-12-15(23)6-9-19(14,2)17(16)7-10-20(18,21)3/h4,15-18,23-24H,5-12H2,1-3H3/t15-,16+,17-,18-,19-,20-,21-/m0/s1
InChIKey
JERGUCIJOXJXHF-TVWVXWENSA-N
Allgemeine Beschreibung
17α-Hydroxypregnenolone is a steroid hormone produced in the adrenal glands. This hormone is monitored as an ancillary test for congenital adrenal hyperplasia (CAH), particularly in situations where diagnosis of 21-hydroxylase and 11-hydroxylase eficiency has been ruled out. This Certified Spiking Solution® is suitable for use as starting material in linearity standards, calibrators, and controls fo numerous LC-MS/MS applications in endocrinology, clinical chemistry, and neonatal screening.
Rechtliche Hinweise
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
[17alpha-hydroxypregnenolone].
Yukiko Shimizu
Nihon rinsho. Japanese journal of clinical medicine, 63 Suppl 8, 340-343 (2005-09-10)