Wichtige Dokumente
G-007S
Gabapentin -Lösung
1 mg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Synonym(e):
Gabapentin solution
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Verpackung
ampule of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
Konzentration
1 mg/mL in methanol
Format
single component solution
Lagertemp.
-10 to -25°C
SMILES String
NCC1(CCCCC1)CC(O)=O
InChI
1S/C9H17NO2/c10-7-9(6-8(11)12)4-2-1-3-5-9/h1-7,10H2,(H,11,12)
InChIKey
UGJMXCAKCUNAIE-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
53.6 °F
Flammpunkt (°C)
12 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)