ERA-037
Aldehyd/Keton-DNPH-Standard-Stammlösung 13
1.0 μg/mL each component in acetonitrile (as aldehyde/ketone), ampule of 5 × 1.2 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Leistungsmerkmale
SNAP-N-SPIKE®/SNAP-N-SHOOT®
Zusammensetzung
Acetaldehyde-DNPH
Acetone-DNPH
Acrolein-DNPH
Benzaldehyde-DNPH
2-Butanone-DNPH
n-Butyraldehyde-DNPH
Crotonaldehyde-DNPH
Formaldehyde-DNPH
Hexaldehyde-DNPH
Methacrolein-DNPH
Propionaldehyde-DNPH
m-Tolualdehyde-DNPH
Valeraldehyde-DNPH
Verpackung
ampule of 5 × 1.2 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
Konzentration
1.0 μg/mL each component in acetonitrile (as aldehyde/ketone)
Anwendung(en)
environmental
Format
multi-component solution
Lagertemp.
−20°C
Rechtliche Hinweise
Analyt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
35.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
2 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)