Merck
D-085
Supelco
Dexamethasone solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Größe auswählen
1 ML
88,20 €
88,20 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 ML
88,20 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H29FO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
392.46
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
88,20 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Form
liquid
Leistungsmerkmale
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Verpackung
ampule of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
Konzentration
1.0 mg/mL in methanol
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Anwendung(en)
clinical testing
Format
single component solution
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO
InChI
1S/C22H29FO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h6-7,9,12,15-17,24,26,28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,17+,19+,20+,21+,22+/m1/s1
InChIKey
UREBDLICKHMUKA-CXSFZGCWSA-N
Angaben zum Gen
human ... NR3C1(2908)
Allgemeine Beschreibung
Dexamethasone is a potent glucocorticoid which acts as an anti-inflammatory and immunosuppressant for therapeutic treatments in many inflammatory and autoimmune conditions, oncology, and endocrine diseases such as Addison′s disease. Dexamethasone levels in serum or plasma are measured by LC-MS/MS for dexamethsaone suppression tests or monitoring dexamethsaone treatment regimens. This Certified Spiking Solution® is suitable for use as starting materials in the preparation of calibrators and controls for dexamethasone testing methods by LC-MS/MS.
Rechtliche Hinweise
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Erich Piovan et al.
Cancer cell, 24(6), 766-776 (2013-12-03)
Glucocorticoid resistance is a major driver of therapeutic failure in T cell acute lymphoblastic leukemia (T-ALL). Here, we identify the AKT1 kinase as a major negative regulator of the NR3C1 glucocorticoid receptor protein activity driving glucocorticoid resistance in T-ALL. Mechanistically
Valentina Proserpio et al.
Genes & development, 27(11), 1299-1312 (2013-06-12)
Elucidating the epigenetic mechanisms underlying muscle mass determination and skeletal muscle wasting holds the potential of identifying molecular pathways that constitute possible drug targets. Here, we report that the methyltransferase SMYD3 modulates myostatin and c-Met transcription in primary skeletal muscle
Peter Bärtsch et al.
The New England journal of medicine, 368(24), 2294-2302 (2013-06-14)
A 45-year-old healthy man wishes to climb Mount Kilimanjaro (5895 m) in a 5-day period, starting at 1800 m. The results of a recent exercise stress test were normal; he runs 10 km 4 or 5 times per week and
Shankar Swaminathan et al.
Journal of biomedical nanotechnology, 9(6), 998-1007 (2013-07-19)
Nanosponges (NS) were synthesized by crosslinking of beta cyclodextrins with diphenyl carbonate. It is a hyper-branched polymer with an ultra high encapsulation efficiency leading to formation of colloidal systems. Dexamethasone (DEX) on the other hand is a poorly soluble drug
Céline Feillet et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(27), 9828-9833 (2014-06-25)
Daily synchronous rhythms of cell division at the tissue or organism level are observed in many species and suggest that the circadian clock and cell cycle oscillators are coupled. For mammals, despite known mechanistic interactions, the effect of such coupling
Fragen
1-3 von 3 Fragen  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 Antwort
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Hilfreich?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 Antwort
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Hilfreich?
  3. Is this formulation prepared for cell culture applications ?
    1 Antwort
    1. This product is not prepared for cell culture applications.
      Please see the following products below which are tested for cell culture use:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/d4902
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/d2915
      Hilfreich?