Merck
C-912
Supelco
Chlordiazepoxid-d5 -Lösung
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Größe auswählen
1 ML
207,00 €
207,00 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 ML
207,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16D5H9ClN3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
304.79
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
207,00 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Form
liquid
Leistungsmerkmale
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Verpackung
ampule of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland)
Konzentration
100 μg/mL in methanol
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Anwendung(en)
clinical testing
Format
single component solution
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[2H]C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1C2=[N+]([O-])CC(NC)=NC3=C2C=C(Cl)C=C3
InChI
1S/C16H14ClN3O/c1-18-15-10-20(21)16(11-5-3-2-4-6-11)13-9-12(17)7-8-14(13)19-15/h2-9H,10H2,1H3,(H,18,19)/i2D,3D,4D,5D,6D
InChIKey
ANTSCNMPPGJYLG-VIQYUKPQSA-N
Allgemeine Beschreibung
Chlordiazepoxid ist ein Bezodiazepin, das unter Handelsnamen wie Librax® oder Klopoxid für die kurzzeitige Behandlung von Angst oder zum Bewältigen von akutem Alkoholentzugssyndrom verkauft wird. Dieser stabil markierte interne Standard eignet sich zum Testen von Chlordiazepoxid oder Isotopenverdünnungsverfahren durch GC/MS oder LC/MS für die klinische Toxikologie, Drogentests im Urin, Schmerzmittelüberwachung oder Anwendungen in der forensischen Analytik.
Rechtliche Hinweise
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Librax is a registered trademark of Valeant Pharmaceuticals North America LLC
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup