Wichtige Dokumente
C-039
Codein-D3 -Lösung
ampule of 5 mL, certified reference material, 100 μg/mL in methanol, Cerilliant®
About This Item
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
Verpackung
ampule of 5 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
drug control
estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
Konzentration
100 μg/mL in methanol
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
single component solution
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])N1CC[C@]23[C@H]4Oc5c(OC)ccc(C[C@@H]1[C@@H]2C=C[C@@H]4O)c35
InChI
1S/C18H21NO3/c1-19-8-7-18-11-4-5-13(20)17(18)22-16-14(21-2)6-3-10(15(16)18)9-12(11)19/h3-6,11-13,17,20H,7-9H2,1-2H3/t11-,12+,13-,17-,18-/m0/s1/i1D3
InChIKey
OROGSEYTTFOCAN-SBGSAQJDSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)