Merck
A-113
Supelco
AH-7921 hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Größe auswählen
1 ML
87,30 €
87,30 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 ML
87,30 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H22Cl2N2O · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
365.73
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
87,30 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Form
liquid
Leistungsmerkmale
(Snap-N-Spike®)
Verpackung
ampule of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland)
Arzneimittelkontrolle
USDEA Schedule I
Konzentration
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Anwendung(en)
forensics and toxicology
Format
single component solution
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
ClC1=C(Cl)C=CC(C(NCC2(N(C)C)CCCCC2)=O)=C1.Cl
InChI
1S/C16H22Cl2N2O.ClH/c1-20(2)16(8-4-3-5-9-16)11-19-15(21)12-6-7-13(17)14(18)10-12;/h6-7,10H,3-5,8-9,11H2,1-2H3,(H,19,21);1H
InChIKey
GYMKEMDHKUDSBK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
This certified Snap-N-Spike® Solution is suitable for use as starting material in calibrators and controls for AH-7921 LC-MS or GC/MS methods in clinical toxicology, urine drug testing, or forensic analysis applications. AH-7921 is an opioid designer drug with 80% the potency of morphine when administered orally. First discovered in 2013, AH-7921 is an active ingredient of synthetic cannabis found in Japan.
Rechtliche Hinweise
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A G Hayes et al.
British journal of pharmacology, 79(3), 731-736 (1983-07-01)
The effects of mu and kappa-opiate receptor agonists were studied in a variety of tests in the mouse designed to correspond to clinical side-effects in man. These included sedation, decrease in pupil diameter, Straub tail, decrease in body temperature, decrease