A-057
Multicomponent Alcohol Mix 500
500 μg/mL each component in H2O, ampule of 1.2 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonym(e):
Multi-component Alcohol Mix
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Form
liquid
Leistungsmerkmale
SNAP-N-SPIKE®/SNAP-N-SHOOT®
Zusammensetzung
Acetone
Ethanol
Isopropanol
Methanol
Verpackung
ampule of 1.2 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
Konzentration
500 μg/mL each component in H2O
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Anwendung(en)
forensics and toxicology
Format
multi-component solution
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C15H13N3O/c16-11-6-7-13-12(8-11)15(17-9-14(19)18-13)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9,16H2,(H,18,19)/i1D,2D,3D,4D,5D
InChIKey
OYOUQHVDCKOOAL-RALIUCGRSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable