Merck
A-008
Supelco
S(+)-Amphetamin (Dextro-Amphetamin) -Lösung
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonym(e):
Dextroamphetamin
Größe auswählen
1 ML
48,00 €
48,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 ML
48,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H13N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
135.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
48,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Form
liquid
Leistungsmerkmale
SNAP-N-SPIKE®. SNAP-N-SHOOT®
Verpackung
ampule of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
Konzentration
1.0 mg/mL in methanol
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Anwendung(en)
forensics and toxicology
Format
single component solution
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C[C@H](N)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H13N/c1-8(10)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7,10H2,1H3/t8-/m0/s1
InChIKey
KWTSXDURSIMDCE-QMMMGPOBSA-N
Angaben zum Gen
human ... SLC18A2(6571)
Allgemeine Beschreibung
Amphetamin ist ein Stimulans der Phenethylamin-Klasse und in Medikamenten zur Behandlung von ADHS wie Adderall®, Vyvanse® und ProCentra® enthalten. Aufgrund seiner anregenden Wirkung wird Amphetamin zur Leistungssteigerung und als illegale Freizeitdroge verwendet. Diese zertifizierte Snap-N-Spike®-Lösung ist für die Urin-Drogenkontrolle, klinische Toxikologie, forensische Analytik oder Identifikation von Isomeren mittels LC-MS/MS oder GC/MS geeignet.
Rechtliche Hinweise
Adderall is a registered trademark of Richwood Pharmaceutical Company, Inc.
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ProCentra is a registered trademark of Outlook Pharmaceuticals, Inc.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Vyvanse is a registered trademark of Shire, LLC
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Amanda V Steckert et al.
Neurochemistry international, 62(4), 425-432 (2013-02-16)
Several evidences have demonstrated that oxidative stress has a central role in bipolar disorder (BD). Recently, studies have been suggested histone deacetylases (HDAC) as a possible target for new medications in treatment of mood disorders. In this study, we investigated
M L J Schouw et al.
NeuroImage, 72, 1-9 (2013-01-09)
Pharmacological magnetic resonance imaging (phMRI) maps the neurovascular response to a pharmacological challenge and is increasingly used to assess neurotransmitter systems. Here we investigated the hemodynamic response to a dopaminergic (DAergic) challenge with dextroamphetamine (dAMPH) in humans using arterial spin
Greg W Mattingly et al.
BMC psychiatry, 13, 39-39 (2013-01-30)
Despite the overall high degree of response to pharmacotherapy, consensus is lacking on how to judge clinical response or define optimal treatment/remission when treating adults with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD). This study examined clinical response and symptomatic remission in analyses of
J H Check et al.
Clinical and experimental obstetrics & gynecology, 40(2), 227-228 (2013-08-27)
To further investigate the efficacy of treatment of interstitial cystitis that had been refractory to standard treatment with sympathomimetic amines. Dextroamphetamine sulfate sustained release capsules up to 30 mg per day were prescribed in women with refractory painful bladder syndrome/interstitial
Joel L Young
Postgraduate medicine, 125(1), 162-168 (2013-02-09)
Fatigue is commonly reported in the primary care setting; however, its cause is often unclear. This article presents 3 cases involving patients with chronic fatigue syndrome who responded poorly to treatment. After clinical evaluation, all patients were found to meet
Protokolle
Optimized sample prep and chiral chromatography methods for the LC/MS analysis of these drug enantiomers in urine
In this study, optimized methods are presented for sample preparation and chiral chromatography for the LC/MS analysis of amphetamine and methamphetamine enantiomers in urine.