Wichtige Dokumente
LM4114
Avanti
27-hydroxycholesterol (D6)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
cholest-5-ene-3β,27-diol(d6)
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
methanol solution
Verpackung
pkg of 1 × 1 mL (LM4114-1EA)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Konzentration
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration. )
Anwendung(en)
lipidomics
metabolomics
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@H](O)C3)(C)C3=CC2)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCCC([2H])(C(O)([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C27H46O2/c1-18(17-28)6-5-7-19(2)23-10-11-24-22-9-8-20-16-21(29)12-14-26(20,3)25(22)13-15-27(23,24)4/h8,18-19,21-25,28-29H,5-7,9-17H2,1-4H3/t18?,19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1/i1D3,17D2,18D
InChIKey
FYHRJWMENCALJY-CDBHVEDQSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)