Merck
880128C
Avanti
DSPE-PEG(2000) Amine
Avanti Research - A Croda Brand 880128C
Synonym(e):
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[amino(polyethylene glycol)-2000] (ammonium salt)
Größe auswählen
10 MG
151,00 €
25 MG
222,00 €
100 MG
551,00 €
151,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
151,00 €
25 MG
222,00 €
100 MG
551,00 €
About This Item
CAS-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
151,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 1 mL (880128C-10mg)
pkg of 1 × 2.5 mL (880128C-25mg)
pkg of 1 × 20 mL (880128C-500mg)
pkg of 1 × 4 mL (880128C-100mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand 880128C
Konzentration
10 mg/mL (880128C-10mg)
10 mg/mL (880128C-25mg)
25 mg/mL (880128C-100mg)
25 mg/mL (880128C-500mg)
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO/C=C\N)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.
Allgemeine Beschreibung
DSPE-PEG(2000) amine is a functionalized polyethylene glycol (PEG) conjugated lipid.
Anwendung
DSPE-PEG(2000) Amine has been used:
  • to prepare amine-functionalized vesicles[1]
  • to prepare small unilamellar vesicles[2]
  • to prepare liposomes[3]
Verpackung
30 mL Amber Narrow Mouth Glass Bottle with Screw Cap (880128C-500mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (880128C-100mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (880128C-10mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (880128C-25mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Olga B Garbuzenko et al.
Theranostics, 9(26), 8362-8376 (2019-11-23)
Non-Small Cell Lung Carcinoma (NSCLC), is the most common type of lung cancer (more than 80% of all cases). Small molecule Tyrosine Kinase (TK) Inhibitors acting on the Epidermal Growth Factor Receptors (EGFRs) are standard therapies for patients with NSCLC
Stabilization and immobilization of aquaporin reconstituted lipid vesicles for water purification
Sun G, et al.
Colloids and Surfaces. B, Biointerfaces, 102, 466-471 (2013)
Landscape phage fusion protein-mediated targeting of nanomedicines enhances their prostate tumor cell association and cytotoxic efficiency
Jayanna PK, et al.
Nanomedicine: Nanotechnology, Biology, and Medicine, 6(4), 538-546 (2010)
Anujan Ramesh et al.
Biomaterials, 227, 119559-119559 (2019-11-02)
Among the numerous immune interactions, or lack-thereof, that occur during cancer progression, tumor-associated macrophages (TAMs) - cancer cell interactions have been shown to play an important role in modulating the tumor-microenvironment to an immune suppressive mode, promoting accelerated tumor growth
Venugopal Vangala et al.
Molecular pharmaceutics, 17(6), 1859-1874 (2020-04-29)
Glioblastoma multiforme (GBM) is one of the most aggressive tumors with a median survival of only 15 months. Effective therapeutics need to overcome the formidable challenge of crossing the blood-brain barrier (BBB). Receptors and transporters overexpressed on BCECs are being