Merck
878123C
Avanti
C16-20:5 PC
Avanti Research - A Croda Brand 878123C
Synonym(e):
1-O-hexadecyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
Größe auswählen
5 MG
492,00 €
492,00 €
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
492,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C44H80NO7P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
766.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
492,00 €
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 1 mL (878123C-5mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand 878123C
Konzentration
5 mg/mL (878123C-5mg)
Lipid-Typ
bioactive lipids
phosphoglycerides
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O)COCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C44H80NO7P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-23-24-25-27-29-31-33-35-37-44(46)52-43(42-51-53(47,48)50-40-38-45(3,4)5)41-49-39-36-34-32-30-28-26-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h8,10,14,16,20,22,24-25,29,31,43H,6-7,9,11-13,15,17-19,21,23,26-28,30,32-42H2,1-5H3/b10-8-,16-14-,22-20-,25-24-,31-29-/t43-/m1/s1
InChIKey
YHSSHPWVFALMBA-IARQOZKNSA-N
Allgemeine Beschreibung
Phophotidylcholine (PC) is a glycerophospholipid and is synthesized by the CDP-choline pathway or Kennedy pathway.[1][2] It consists of 40-50% of the total phospholipids in mammalian cells and cell organelles.[2]
Biochem./physiol. Wirkung
Phophotidylcholine (PC) in hepatocytes are involved in the synthesis of very low density lipoprotein (VLDL).[2]
Verpackung
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (878123C-5mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
The critical role of phosphatidylcholine and phosphatidylethanolamine metabolism in health and disease
van der Veen J N, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes (2017)
A review on phospholipids and their main applications in drug delivery systems
Li J, et al.
Asian Journal of Pharmaceutical Sciences , 10(2), 81-98 (2015)