Merck
878113C
Avanti
C16-20:4 PC
Avanti Research - A Croda Brand 878113C
Synonym(e):
1-O-hexadecyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Größe auswählen
5 MG
492,00 €
492,00 €
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
492,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C44H82NO7P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
768.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
492,00 €
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 1 mL (878113C-5mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand 878113C
Konzentration
5 mg/mL (878113C-5mg)
Lipid-Typ
bioactive lipids
phosphoglycerides
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C44H82NO7P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-23-24-25-27-29-31-33-35-37-44(46)52-43(42-51-53(47,48)50-40-38-45(3,4)5)41-49-39-36-34-32-30-28-26-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h14,16,20,22,24-25,29,31,43H,6-13,15,17-19,21,23,26-28,30,32-42H2,1-5H3/b16-14-,22-20-,25-24-,31-29-/t43-/m1/s1
InChIKey
DUUSFCFZBREELS-WWBBCYQPSA-N
Allgemeine Beschreibung
C16-20:4 PC is an analog to platelet-activation factor (PAF).
Verpackung
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (878113C-5mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)