Wichtige Dokumente
878100C
Avanti
C17-02:0 PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 878100C
Synonym(e):
1-O-Heptadecyl-2-Acetoyl-sn-Glycero-3-Phosphocholine (C17 PAF)
About This Item
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 1 mL (878100C-5mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 878100C
Konzentration
5 mg/mL (878100C-5mg)
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(C)=O)COCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)