870853P
Avanti
ST1326
Avanti Research™ - A Croda Brand 870853P, powder
Synonym(e):
(R)-3-(3-tetradecylureido)-4-(trimethylammonio)butanoate
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (870853P-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 870853P
Lipid-Typ
bioactive lipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[O-]C(C[C@@H](NC(NCCCCCCCCCCCCCC)=O)C[N+](C)(C)C)=O
InChI
1S/C22H45N3O3/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-23-22(28)24-20(18-21(26)27)19-25(2,3)4/h20H,5-19H2,1-4H3,(H2-,23,24,26,27,28)
InChIKey
BMZYTDRMCBZVNH-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available