Merck
870127P
Avanti
16:0 hexynoyl PE
powder
Synonym(e):
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(5-hexynoyl) (ammonium salt)
Größe auswählen
25 MG
146,00 €
146,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 MG
146,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C43H83N2O9P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
803.10
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
146,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 25 mg (870127P-25mg)
Lipid-Typ
headgroup modified lipids
click reagents
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@](COP([O-])(OCCN([H])C(CCCC#C)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C43H80NO9P.H3N/c1-4-7-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-31-34-42(46)50-38-40(39-52-54(48,49)51-37-36-44-41(45)33-30-9-6-3)53-43(47)35-32-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-8-5-2;/h3,40H,4-5,7-39H2,1-2H3,(H,44,45)(H,48,49);1H3/t40-;/m1./s1
InChIKey
YTZUQHQKTCVMFU-YPMTVOEDSA-N
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870127P-25mg)
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)