Merck
860914L
Avanti
18:1-17:1-18:1 TG-d5
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
1,3-dioleoyl-2-heptadec-10Z-enoyl-glycerol-d5
Größe auswählen
1 MG
1.160,00 €
1.160,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
1.160,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C56H97D5O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
876.44
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.12
1.160,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
>99% (TLC)
Form
solution
Verpackung
package of 1 × 1 mL
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Anwendung(en)
lipidomics
metabolomics
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Verpackung
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (860914L-1MG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F
Flammpunkt (°C)
9.7 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)