Wichtige Dokumente
860542P
Avanti
Lactosyl(β) Sphingosine (d18:1)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860542P, powder
Synonym(e):
D-lactosyl-β1-1′-D-erythro-sphingosine
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 5 mg (860542P-5mg)
pkg of 1 × 50 mg (860542P-50mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 860542P
Lipid-Typ
sphingolipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@](N)([H])CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O[C@H](O2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]2CO)O
InChI
1S/C30H57NO12/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-20(34)19(31)18-40-29-27(39)25(37)28(22(17-33)42-29)43-30-26(38)24(36)23(35)21(16-32)41-30/h14-15,19-30,32-39H,2-13,16-18,31H2,1H3/b15-14+/t19-,20+,21+,22+,23-,24-,25+,26+,27+,28+,29+,30-/m0/s1
InChIKey
MQKSCOKUMZMISB-GPWKTZPCSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)