Wichtige Dokumente
860502P
Avanti
C2 Ceramide (d18:1/2:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860502P, powder
Synonym(e):
N-acetoyl-D-erythro-sphingosine
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 5 mg (860502P-5mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 860502P
Lipid-Typ
sphingolipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC[C@]([H])(NC(C)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C20H39NO3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20(24)19(17-22)21-18(2)23/h15-16,19-20,22,24H,3-14,17H2,1-2H3,(H,21,23)/b16-15+/t19-,20+/m0/s1
InChIKey
BLTCBVOJNNKFKC-QUDYQQOWSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)