Wichtige Dokumente
860460P
Avanti
N-C12-deoxysphinganine
N-lauroyl-1-deoxysphinganine (m18:0/12:0), powder
Synonym(e):
N-dodecanoyl-1-deoxysphinganine (m18:0/12:0); N-C12-1-deoxyDHCer; 110958
About This Item
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (860460P-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 860460P
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)