Merck
860438P
Avanti
glucosyl (β) Sphingosine (d20:1)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
D-glucosyl-β1,1′-D-erythro-sphingosine (d20:1)
Größe auswählen
1 MG
200,00 €
200,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
200,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26H51NO7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
489.69
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
200,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (860438P-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Lipid-Typ
sphingolipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCCCC)(O)[C@](N)([H])CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O
InChIKey
KXHGGFVHSDNWMC-WPNCZVMBSA-N
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860438P-1mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)