Wichtige Dokumente
860394P
Avanti
18:0-18:0-d35 PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 860394P, powder
Synonym(e):
1-stearoyl-2-stearoyl-d35-sn-glycero-3-phosphocholine
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 10 mg (860394P-10mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 860394P
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)