Merck
860363P
Avanti
18:0 PC-d13
Avanti Research - A Croda Brand 860363P, powder
Synonym(e):
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine-1,1,2,2-d4-N,N,N-trimethyl-d9
Größe auswählen
10 MG
1.040,00 €
1.040,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
1.040,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C44H75NO8PD13
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
803.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.25
1.040,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 10 mg (860363P-10mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand 860363P
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@](COP([O-])(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C44H88NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)50-40-42(41-52-54(48,49)51-39-38-45(3,4)5)53-44(47)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h42H,6-41H2,1-5H3/t42-/m1/s1/i3D3,4D3,5D3,38D2,39D2
InChIKey
NRJAVPSFFCBXDT-SANKXODMSA-N
Allgemeine Beschreibung
18:0 PC-d13 is a deuterated phosphocholine (PC) in which 13 protons of distearoyl are replaced by deuterium.
Anwendung
18:0 PC-d13 has been used in the preparation of lipid bilayers.[1]
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860363P-10mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Structure of a Gel Phase Lipid Bilayer Prepared by the Langmuir- Blodgett/Langmuir-Schaefer Method Characterized by Sum-Frequency Vibrational Spectroscopy
Liu J and Conboy JC
Langmuir, 21(20), 9091-9097 (2005)