Wichtige Dokumente
858141C
Avanti
17:1 Lyso PS
1-(10Z-heptadecenoyl)-2-hydroxy-sn-glycero-3-[phospho-L-serine] (sodium salt), chloroform
Synonym(e):
110724
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99% (LPS; may contain up to 15% of the 2-LPS isomer, TLC)
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 1 mL (858141C-5mg)
pkg of 1 × 4 mL (858141C-100mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 858141C
Konzentration
25 mg/mL (858141C-100mg)
5 mg/mL (858141C-5mg)
Lipid-Typ
phospholipids
cardiolipins
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)([H])COC(CCCCCCCC/C=C\CCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C23H44NO9P.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-22(26)31-17-20(25)18-32-34(29,30)33-19-21(24)23(27)28;/h7-8,20-21,25H,2-6,9-19,24H2,1H3,(H,27,28)(H,29,30);/q;+1/p-1/b8-7-;/t20-,21+;/m1./s1
InChIKey
OALJMCAGNYARLY-XZEOLHCOSA-M
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Liver,Kidney, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)