Wichtige Dokumente
857400P
Avanti
C6-Urea-Ceramide
D-erythro-N-[2-(1,3-dihydroxy-4E-octadecene)]-N′-hexane-urea-sphingosine, powder
Synonym(e):
D-erythro-C6-urea-ceramide
About This Item
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (857400P-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 857400P
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)