Wichtige Dokumente
855376P
Avanti
11:0 Lyso PC
1-undecanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Synonym(e):
1-undecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(11:0/0:0)
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 25 mg (855376P-25mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 855376P
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COC(CCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C19H40NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-19(22)25-16-18(21)17-27-28(23,24)26-15-14-20(2,3)4/h18,21H,5-17H2,1-4H3/t18-/m1/s1
InChIKey
OZRAIUXQMKVTIQ-GOSISDBHSA-N
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)