Wichtige Dokumente
850802C
Avanti
18:0-18:2 PE
1-stearoyl-2-linoleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, chloroform
Synonym(e):
1-octadecanoyl-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; PE(18:0/18:2(9Z,12Z))
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 2.5 mL (850802C-25mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 850802C
Konzentration
10 mg/mL (850802C-25mg)
Lipid-Typ
phospholipids
cardiolipins
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C41H78NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(43)47-37-39(38-49-51(45,46)48-36-35-42)50-41(44)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h12,14,18,20,39H,3-11,13,15-17,19,21-38,42H2,1-2H3,(H,45,46)/b14-12-,20-18-/t39-/m1/s1
InChIKey
YDTWOEYVDRKKCR-KNERPIHHSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- in the preparation of monolayers[2]
- in the preparation of glucose-PE and lactose-PE as standards in multiple reaction monitoring (MRM) and mass spectrometry (MS/MS) analysis[3]
- as standards for mass spectrometry-electrospray ionization (MS-ESI)[4]
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)