Merck
850587P
Avanti
Ent-DSPE
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
2,3-Distearoyl-sn-glycero-1-phosphoethanolamine
Größe auswählen
5 MG
463,00 €
463,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
463,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C41H82NO8P
Molekulargewicht:
748.07
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
463,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
package of 1 × 5 mg
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[O-]P(OCC[NH3+])(OC[C@@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChIKey
LVNGJLRDBYCPGB-KDXMTYKHSA-N
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (850587P-5MG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)