850360C
Avanti
17:0 PC
1,2-diheptadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Synonym(e):
PC(17:0/17:0)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 2.5 mL (850360C-25mg)
pkg of 2 × 20 mL (850360C-1g)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 850360C
Konzentration
10 mg/mL (850360C-25mg)
25 mg/mL (850360C-1g)
Lipid-Typ
cardiolipins
phospholipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C42H84NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-41(44)48-38-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)51-42(45)35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h40H,6-39H2,1-5H3
InChIKey
RTWAYAIMWLNAJW-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3