Wichtige Dokumente
850303P
Avanti
04:0 PC
1,2-dibutyryl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Synonym(e):
PC(4:0/4:0)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 25 mg (850303P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (850303P-500mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 850303P
Lipid-Typ
cardiolipins
phospholipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCC)=O)COC(CCC)=O)=O
InChI
1S/C16H32NO8P/c1-6-8-15(18)22-12-14(25-16(19)9-7-2)13-24-26(20,21)23-11-10-17(3,4)5/h14H,6-13H2,1-5H3/t14-/m1/s1
InChIKey
QIJYAMAPPUXBSC-CQSZACIVSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)