Merck
850113P
Avanti
IP3(1,3,4)
Avanti Research - A Croda Brand 850113P, powder
Synonym(e):
D-myo-inositol-1,3,4-trisphosphate (ammonium salt)
Größe auswählen
100 μG
108,00 €
500 μG
441,00 €
108,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
108,00 €
500 μG
441,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H24N3O15P3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
471.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51191904
NACRES:
NA.25
108,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
>97% (contains <3% IP3 with phosphorus migration, TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (850113P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850113P-500ug))
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand 850113P
Lipid-Typ
phospholipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@H]1[C@@H]([C@H](O)[C@H](OP(O)([O-])=O)[C@@H](OP([O-])(O)=O)[C@@H]1O)OP(O)([O-])=O.[NH4+].[NH4+].[NH4+]
Verpackung
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (850113P-100ug)
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (850113P-500ug)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)