Merck
810309P
Avanti
25-NBD cholest-4-en-3-one
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
25-[N-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)methyl]amino]-27-norcholest-4-en-3-one
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C33H46N4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
562.74
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.21
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 x 1 mg
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810309P-1MG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)