810297P
Avanti
18:1-C11 TopFluor™ DG
Avanti Research™ - A Croda Brand 810297P, powder
Synonym(e):
1-oleoyl-3-[11-(dipyrrometheneboron difluoride)undecanoyl]-rac-glycerol
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (810297P-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 810297P
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)