810270P
Avanti
C11 TopFluor™ Ceramide-1-Phosphate
N-[11-(dipyrrometheneboron difluoride)undecanoyl]-D-erythro-sphingosine-1-phosphate (ammonium salt), powder
Synonym(e):
N-[11-(TopFluor)undecanoyl]-D-ceramide-1-phosphate (ammonium salt)
Größe auswählen
About This Item
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 250 μg (810270P-250ug)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 810270P
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)