Merck
810207X
Avanti
NBD-Sphingosin-1-phosphat
Avanti Research - A Croda Brand 810207X
Synonym(e):
Omega(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)-D-erythro-sphingosin-1-phosphat:Methanol:Wasser (65:25:4)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H40N5O8P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
557.58
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
Assay
>99% (TLC)
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 1 mL (810207X-100ug)
pkg of 1 × 1 mL (810207X-50ug)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand 810207X
Konzentration
0.05 mg/mL (810207X-50ug)
0.1 mg/mL (810207X-100ug)
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Sphingosin-1-phosphat ist ein phosphoryliertes Sphingosinanalogon und ist polar. Es ist endständig mit einer fluoreszenten Nitrobenzo-2-oxa-1,3-dialzol(NBD)-Gruppe markiert. Sphingosin-1-phosphat ist reichlich in Thrombozyten enthalten.
Anwendung
NBD-Sphingosin-1-phosphat wird als Substrat zum Nachweis von Sphingosin-1-phosphat-Phosphatase(SPPase)-Enzymaktivität in In-vitro-Assays verwendet.
Biochem./physiol. Wirkung
Sphingosin-1-phosphat (S1P) initiiert die DNA-Synthese. Es ist auch an der Zellteilung, dem Zellwachstum und der Thrombozytenaktivierung beteiligt. S1P vermittelt Zellbewegung, -differenzierung und -überleben. Es stimuliert spezifisch Endothelzellen.
Verpackung
5-mL-Braunglasfläschchen mit Schraubkappe (810207X-5ug)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Lack of sphingosine 1-phosphate-degrading enzymes in erythrocytes
Ito K, et al.
Biochemical and biophysical research communications, 357(1), 212-217 (2007)
Synthesis of fluorescence-labeled sphingosine and sphingosine 1-phosphate; effective tools for sphingosine and sphingosine 1-phosphate behavior
Hakogi T, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 13(4), 661-664 (2003)
Sphingosine 1-phosphate lyase, a key regulator of sphingosine 1-phosphate signaling and function.
Serra M and Saba JD
Advances in Enzyme Regulation, 50(1), 349-362 (2010)
Sphingosine-1-phosphate phosphatase 2 regulates pancreatic islet beta-cell endoplasmic reticulum stress and proliferation
Taguchi Y, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 291(23), 12029-12038 (2016)
Gaelen S Smith et al.
Biomolecules, 3(3), 351-368 (2014-03-13)
Sphingosine-1-phosphate (S1P) is a bioactive sphingolipid that activates a family of G protein coupled-receptors (GPCRs) implicated in mammalian development, angiogenesis, immunity and tissue regeneration. S1P functions as a trophic factor for many cell types, including embryonic stem cells (ESCs). Sphingosine