Merck
810177P
Avanti
06:0-06:0 NBD PA
Avanti Research - A Croda Brand 810177P, powder
Synonym(e):
1-hexanoyl-2-{6-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]hexanoyl}-sn-glycero-3-phosphate (ammonium salt)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H34N5O11P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
563.50
UNSPSC-Code:
12352211
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (810177P-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand 810177P
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Verpackung
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (810177P-1mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)