Merck
700372P
Avanti
DC-cholesterol-d7
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
3ß-[N-(N′,N′-dimethylaminoethane)-carbamoyl]cholesterol(d7) hydrochloride
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C32H50D7ClN2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
544.30
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 5 mg (700372P-5MG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Anwendung(en)
lipidomics
metabolomics
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Lipidomics
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700372P-5MG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)