Merck
700232P
Avanti
α-Muricholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
5β-cholanic acid-3α,6β,7α-triol
Größe auswählen
1 MG
178,00 €
5 MG
537,00 €
178,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
178,00 €
5 MG
537,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H40O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
408.57
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
178,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg
pkg of 1 × 5 mg
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Lipid-Typ
bile acids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@@H](O)C3)(C)[C@]3([H])[C@H](O)[C@H]2O)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
InChI
1S/C24H40O5/c1-13(4-7-19(26)27)15-5-6-16-20-17(9-11-23(15,16)2)24(3)10-8-14(25)12-18(24)21(28)22(20)29/h13-18,20-22,25,28-29H,4-12H2,1-3H3,(H,26,27)/t13-,14-,15-,16+,17+,18+,20+,21+,22+,23-,24-/m1/s1
InChIKey
DKPMWHFRUGMUKF-GDYCBZMLSA-N
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700232P-1mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700232P-5mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)