700166P
Avanti
Sitoindoside II
6-O-oleoyl-sitosteryl-β-D-glucose, powder
Synonym(e):
3-O-[(6′-O-oleoyl)-β-D-glucopyranosyl] sitosterol; 18:1 sitosteryl glucose
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (700166P-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 700166P
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)O)O)O)O[C@H]2CC[C@@]3([C@@H]4[C@H]([C@H]5[C@@]([C@H](CC5)[C@@H](CC[C@@H](C(C)C)CC)C)(CC4)C)CC=C3C2)C
InChI
1S/C53H92O7/c1-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-47(54)58-36-46-48(55)49(56)50(57)51(60-46)59-41-31-33-52(6)40(35-41)27-28-42-44-30-29-43(53(44,7)34-32-45(42)52)38(5)25-26-39(9-2)37(3)4/h16-17,27,37-39,41-46,48-51,55-57H,8-15,18-26,28-36H2,1-7H3/b17-16-/t38-,39+,41+,42+,43-,44+,45+,46-,48-,49+,50-,51-,52+,53-/m1/s1
InChIKey
MEEONOMPSMYAQO-JXJRCNQOSA-N
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)