600511
Avanti
5mL Amber SCHOTT® FIOLAX® Vial with PTFE-lined Screw Cap Closure (3 pack)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
5mL Amber SCHOTT® FIOLAX® Vial with PTFE-lined Screw Cap Closure (3 pack), 5mL Amber SCHOTT FIOLAX Vial with PTFE-lined Screw Cap Closure
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
5mL Amber SCHOTT FIOLAX Vial with PTFE-lined Screw Cap Closure (3 pack)
Verpackung
vial of 3 × 5 mL (600511-1EA)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
Verwandte Kategorien
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)