190001P
Avanti
Yeast Extract Polar
Avanti Research™ - A Croda Brand 190001P, powder
Synonym(e):
Yeast Extract Polar, Yeast Polar Lipid Extract (S. cerevisiae)
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 100 mg (190001P-100mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 190001P
Lipid-Typ
lipid extracts
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable