181121C
Avanti
Sunflower PA
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
1,2-di-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt) PA(18:2(9Z,12Z)/18:2(9Z,12Z))
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
(Sunflower)
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 25 mg (181121C-25MG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Konzentration
10 mg/mL
Dichte
1.49 g/cm3
Funktionelle Gruppe
phospholipid
Lipid-Typ
phospholipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Na+].CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(O)([O-])=O)OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC
Verwandte Kategorien
Anwendung
Verpackung
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3